Tisk…
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
451430010 451430050
ACRO451430010EA 6000 CZK
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
MW: 201 g/mol
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16988825
CAS číslo: 950670-18-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %