Tisk…
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
451340010 451340050
ACRO451340010EA 3440 CZK
ACRO451340010 ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05149280
CAS číslo: 23842-82-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥94.0 %