Tisk…
3-Oxetanamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
451212500 451215000
ACRO451212500EA 4310 CZK
ACRO451212500 ACRO451215000
3-Oxetanamine 95%
3-Oxetanamine
Vzorec: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Bod varu: 99 °C
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08544363
CAS číslo: 21635-88-1
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %