Tisk…
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
451180010 451180050
ACRO451180010EA 3790 CZK
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861753
CAS číslo: 193269-78-2
UN: 2735
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %