Tisk…
2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
451150010 451150050 451150250
ACRO451150010EA 1220 CZK
ACRO451150010 ACRO451150050 ACRO451150250
2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Bod varu: 235…237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022493
CAS číslo: 13195-50-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
GC ≥96.0 %