Tisk…

5-Aminopicolinic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid

450980010 450980050
ACRO450980010EA 3280 CZK
ACRO450980010 ACRO450980050
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684600
CAS číslo: 24242-20-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR