Tisk…
3,4-Dimethylthiophene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
450950010 450950050
ACRO450950010EA 4490 CZK
ACRO450950010 ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophene 97%
3,4-Dimethylthiophene
Vzorec: C₆H₈S
MW: 112,1900 g/mol
Bod varu: 144 °C (760 mmHg)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764731
CAS číslo: 632-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %