6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
450940010
450940050
ACRO450940010EA
4490
CZK
ACRO450940010
ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₄N₂OS Bod tání: 212…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00296905 CAS číslo: 939-69-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |