Tisk…
Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
450920050 450920250
ACRO450920050EA 2670 CZK
ACRO450920050 ACRO450920250
Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Methyl cyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019290
CAS číslo: 4630-80-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %