Tisk…
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450910050 450910250 450911000
ACRO450910050EA 1770 CZK
ACRO450910050 ACRO450910250 ACRO450911000
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 97%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆IP
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061398
CAS číslo: 58109-40-3
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %