Tisk…
(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
450900010 450900050
ACRO450900010EA 1830 CZK
ACRO450900010 ACRO450900050
(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Bod tání: 140…141,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082985
CAS číslo: 1798-06-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %