Tisk…
3-Methylstyrene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Vinyltoluene
450870010 450870050
ACRO450870010EA 978 CZK
ACRO450870010 ACRO450870050
3-Methylstyrene 95%
3-Methylstyrene
Vzorec: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 170…171 °C
Bod tání: 82…81 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008617
CAS číslo: 100-80-1
UN: 2618
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol