Tisk…
3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
450860050 450860250
ACRO450860050EA 1760 CZK
ACRO450860050 ACRO450860250
3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄I₂O₂
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003321
CAS číslo: 2631-77-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥96.0 %