Tisk…
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl Maltol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
450800250 450801000
ACRO450800250EA 1050 CZK
ACRO450800250 ACRO450801000
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
Vzorec: C₇H₈O₃
Bod varu: 289…290 °C
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059795
CAS číslo: 4940-11-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 94 °C
HPLC ≥97.5 %