Tisk…
2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanoaniline
450750100 450750500
ACRO450750100EA 1910 CZK
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035927
CAS číslo: 38487-86-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %