Tisk…
D(+)-Glukóza monohydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
450740010 450740050 450740250
ACRO450740010EA 1280 CZK
ACRO450740010 ACRO450740050 ACRO450740250
D(+)-Glukóza monohydrát 99+%, extra pure
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198.17
Bod tání: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149450
CAS číslo: 14431-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 10 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %