Tisk…
Kyselina chlorovodíková 4->6 N in 2-propanol, technical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450720010 450720025
ACRO450720010EA 1780 CZK
ACRO450720010 ACRO450720025
Kyselina chlorovodíková 4->6 N in 2-propanol, technical
Chlorovodík
Vzorec: HCl
MW: 36.46
Hustota: 0.909 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N