Tisk…

Uhličitan vápenatý 99%, extra pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Marble

450680010 450680050 450680250
ACRO450680010EA 879 CZK
ACRO450680010 ACRO450680050 ACRO450680250
Uhličitan vápenatý 99%, extra pure
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR