Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
450660010 450660050 450660250
ACRO450660010EA 1220 CZK
ACRO450660010 ACRO450660050 ACRO450660250
Fosforečnan sodný dodekahydrát, extra_pure
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12
Bod tání: 75 °C
Hustota: 1.62 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
Merck Index: 13,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl ≥97.5 %
Free alkali (NaOH) ≤3.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)