Tisk…
Bromid amonný 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 1760 CZK
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Bromid amonný 98%, extra pure
Bromid amonný
Vzorec: H₄BrN
Bod varu: 235 °C (760 mmHg)
Bod tání: 452 °C (subl.)
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011419
CAS číslo: 12124-97-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)