Tisk…
Hydrogenuhličitan draselný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium bicarbonate
450640010 450640050 450640250
ACRO450640010EA 1600 CZK
ACRO450640010 ACRO450640050 ACRO450640250
Hydrogenuhličitan draselný, extra pure
Hydrogenuhličitan draselný
Vzorec: KHCO₃
Bod tání: 292 °C
Hustota: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %