Tisk…
Bromid vápenatý hydrát, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450630025 450632500
ACRO450630025EA 10960 CZK
ACRO450630025 ACRO450632500
Bromid vápenatý hydrát, extra pure
Bromid vápenatý hydrát
Vzorec: Br₂Ca·H₂O
Bod tání: 730 °C
Hustota: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149608
CAS číslo: 71626-99-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥82 % (CaBr2)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Acidity/alkalinity Passes test