(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
450570050
450571000
ACRO450570050EA
1810
CZK
ACRO450570050
ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₃N MW: 171,24 g/mol Bod varu: 156 °C (15 mmHg) Hustota: 1,063 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004014 CAS číslo: 42882-31-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |