Tisk…
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of isomers 99% (mixture of isomers)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methane, 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), 4,4'-Methylenebis(1-amino-2-methylcyclohexane), 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethane
450240010 450242500
ACRO450240010EA 9420 CZK
ACRO450240010 ACRO450242500
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of isomers 99% (mixture of isomers)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₃₀N₂
MW: 238.42 g/mol
Bod varu: 93…100 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.94 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075535
CAS číslo: 6864-37-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %