Tisk…
Choline hydrogen tartrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
450221000 450225000
ACRO450221000EA 1870 CZK
ACRO450221000 ACRO450225000
Choline hydrogen tartrate 97%
Choline hydrogen tartrate
Vzorec: C₉H₁₉NO₇
MW: 253.25 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036332
CAS číslo: 87-67-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %