Tisk…
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
450180010 450182500
ACRO450180010EA 12950 CZK
ACRO450180010 ACRO450182500
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent) 98%
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Vzorec: C₄H₈ClNS
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00039013
CAS číslo: 4781-83-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 198 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %