Tisk…
Oxid vanadičný 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
450160010 450160250 450162500
ACRO450160010EA 8830 CZK
ACRO450160010 ACRO450160250 ACRO450162500
Oxid vanadičný 99+%
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
MW: 181.88
Bod varu: 1750 °C (760 mmHg)
Bod tání: 690 °C
Hustota: 3.35 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011457
CAS číslo: 1314-62-1
UN: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark yellow Powder
Assay ≥99.0 %
Particle size ≤1.2 mm
Chromium (Cr) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %