3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
450080010
450080050
ACRO450080010EA
1830
CZK
ACRO450080010
ACRO450080050
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ Bod tání: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318123 CAS číslo: 3964-54-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light pink to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 146 °C |
HPLC | ≥97.5 % |