3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
449930010
449930050
ACRO449930010EA
4600
CZK
ACRO449930010
ACRO449930050
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₃ MW: 189,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01536959 CAS číslo: 118-13-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |