2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
449850010
449850050
449850250
ACRO449850010EA
1900
CZK
ACRO449850010
ACRO449850050
ACRO449850250
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄FNO MW: 125,1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08064049 CAS číslo: 677728-92-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...