Tisk…
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
449810010 449810050 449810250
ACRO449810010EA 1890 CZK
ACRO449810010 ACRO449810050 ACRO449810250
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Bod tání: 132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061131
CAS číslo: 76179-40-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %