Tisk…
4-Phenyl-1-butyne 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
449770050 449770250
ACRO449770050EA 3760 CZK
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Vzorec: C₁₀H₁₀
Bod varu: 190 °C
Hustota: 0,926 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041667
CAS číslo: 16520-62-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %