Tisk…
Thiosíran sodný, anhydrous 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
450620010 450620050 450622500
ACRO450620010EA 1580 CZK
ACRO450620010 ACRO450620050 ACRO450622500
Thiosíran sodný, anhydrous 99% for analysis
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C)
pH 6.0 to 8.4 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfide (S) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)