Tisk…
Hydroxid sodný 98%, flakes, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450580025 450580100 450580250
ACRO450580025EA 1930 CZK
ACRO450580025 ACRO450580100 ACRO450580250
Hydroxid sodný 98%, flakes, pure
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 1390 °C (760 mmHg)
Bod tání: 318 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥97.5 %