Tisk…
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
450360010 450360050
ACRO450360010EA 5520 CZK
ACRO450360010 ACRO450360050
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO
MW: 216.67 g/mol
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631911
CAS číslo: 80565-30-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %