[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
450330010
450330100
ACRO450330010EA
1350
CZK
ACRO450330010
ACRO450330100
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₂H₈Cl₂O₂S Bod tání: 109…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631918 CAS číslo: 20443-74-7 UN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 112 °C |
HPLC | ≥96 % as diethylsulfonamide |