Tisk…
Fluorid draselný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
449651000 449655000
ACRO449651000EA 1210 CZK
ACRO449651000 ACRO449655000
Fluorid draselný ACS
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Bod varu: 1505 °C (1013 hPa)
Bod tání: 860 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g