Tisk…
Ciprofloxacin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
449620050 449620250
ACRO449620050EA 1190 CZK
ACRO449620050 ACRO449620250
Ciprofloxacin 98%
Ciprofloxacin
Vzorec: C₁₇H₁₈FN₃O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00185755
CAS číslo: 85721-33-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %