Tisk…
2-Quinolinecarbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
449580010 449580050
ACRO449580010EA 2060 CZK
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂
Bod varu: 324 °C (1013 hPa)
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134341
CAS číslo: 1436-43-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %