Tisk…
Cytarabine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Cytosine beta-D-Arabinofuranoside, 1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Arabinocytidine, Ara-C, 4-Amino-1-((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, Cytosine arabinoside, 4-Amino-1-beta-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone
449560010 449560050 449561000
ACRO449560010EA 5920 CZK
ACRO449560010 ACRO449560050 ACRO449561000
Cytarabine 98%
Cytarabine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243,22 g/mol
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066487
CAS číslo: 147-94-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +155° to +162° (20°C, 589 nm) (c=1, water)