Tisk…

Atenolol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: 2-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]acetamide

449550010 449550050 449550250
ACRO449550010EA 2280 CZK
ACRO449550010 ACRO449550050 ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₃
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057645
CAS číslo: 29122-68-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR