Doxylamine succinate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
449540050
449540500
ACRO449540050EA
3470
CZK
ACRO449540050
ACRO449540500
Doxylamine succinate 98%
Doxylamine succinate
Vzorec:
C₂₁H₂₈N₂O₅ Bod tání: 103…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00056168 CAS číslo: 562-10-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 108 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |