Tisk…
5-Acetylvaleric acid 90+%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Oxoheptanoic acid
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 1680 CZK
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, technická kvalita
5-Acetylvaleric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Bod varu: 138…140 °C (1,5 mmHg)
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051479
CAS číslo: 3128-07-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %