Tisk…
5-Hexenoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
449520010 449520050
ACRO449520010EA 2010 CZK
ACRO449520010 ACRO449520050
5-Hexenoic acid 98%
5-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 203 °C (760 mmHg)
Bod tání: -37 °C
Hustota: 0,961 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046558
CAS číslo: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %