Tisk…
(S)-(-)-Epoxystyrene 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-Styrene oxide
449450050 449450250
ACRO449450050EA 4600 CZK
ACRO449450050 ACRO449450250
(S)-(-)-Epoxystyrene 94%
(S)-(-)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 192…194 °C
Bod tání: –37 °C
Hustota: 1,051 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064310
CAS číslo: 20780-54-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (neat)