Tisk…
4-Bromo-2-furaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
449440010 449440050
ACRO449440010EA 3540 CZK
ACRO449440010 ACRO449440050
4-Bromo-2-furaldehyde 97%
4-Bromo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrO₂
MW: 174.98
Bod tání: 53…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00671504
CAS číslo: 21921-76-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %