Tisk…
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
449360100 449360500
ACRO449360100EA 4010 CZK
ACRO449360100 ACRO449360500
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 27…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238557
CAS číslo: 6921-66-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥96.0 %