Tisk…
2,6-Dibromonaphthalene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 2010 CZK
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Bod tání: 162…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01026462
CAS číslo: 13720-06-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %