Tisk…
N-Boc-4'-methyl[1,4']bipiperidinyl 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Boc-4-oxo-Pro-OH, (S)-1-Boc-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (S)-4-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-L-proline
449280010 449280050
ACRO449280010EA 3900 CZK
ACRO449280010 ACRO449280050
N-Boc-4'-methyl[1,4']bipiperidinyl 98%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860669
CAS číslo: 84348-37-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 163 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, acetone)