Tisk…
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-oxo-Pro-OMe
449270010 449270050
ACRO449270010EA 2240 CZK
ACRO449270010 ACRO449270050
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₅
MW: 243.259 g/mol
Bod tání: 42…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01861778
CAS číslo: 102195-80-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +17° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)